Borate de tributyle 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Tri-n-butylborate
Formule:
C₁₂H₂₇BO₃ Point d'ébullition: 230…235 °C (760 mmHg) Point de fusion: –70 °C Densité: 0,853 g/cm³ Point éclair: 93 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009434 Numéro CAS: 688-74-4 EINECS: 211-706-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4080 to 1.4100 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |