Imprimer
Borate de triisopropyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Tri-i-propylborate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.41264.0100 8.41264.0500 8.41264.0050 8.41264.9047
8.41264.0100EA 66 EUR
8.41264.0100 8.41264.0500 8.41264.0050 8.41264.9047
Borate de triisopropyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Borate de triisopropyle
Formule: C₉H₂₁BO₃
Poids moléculaire: 188.07 g/mol
Point d'ébullition: 139
Point de fusion: –59 °C
Densité: 0.82 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008872
Numéro CAS: 5419-55-6
EINECS: 226-529-9
UN: 2616
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point -59 °C
Molar Mass 188.07 g/mol
Boiling Point 139 - 141 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 75 hPa (100 °C)
Flash Point 25.5 °C
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid