Imprimer
Borate de triisopropyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Tri-i-propylborate
A17592.0F A17592.AE A17592.AP
A17592.0FEA 936 EUR
A17592.0F A17592.AE A17592.AP
Borate de triisopropyle ≥98%
Borate de triisopropyle
Purity: 98+% CAS No.: 5419-55-6 Molecular Formula: C9H21BO3 Formula Weight: 188.08 Flash Point: 17°(62°F) Refractive Index: 1.3760 Odour: Alcohol-like Melting Point: -59° Boiling Point: 139-141° Beilstein Reference: 1701469 UN No.: 2616 MDL No.: MFCD00008872
Formule: C₉H₂₁BO₃
Poids moléculaire: 188.07 g/mol
Point d'ébullition: 139…141 °C
Point de fusion: –59 °C
Densité: 0.815
Point éclair: 17 °C (62 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008872
Numéro CAS: 5419-55-6
EINECS: 226-529-9
UN: 2616
ADR: 3 II