Imprimer
Borate de triisopropyle 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Tri-i-propylborate
188740800 188747500
ACRO188740800EA 82.8 EUR
ACRO188740800 ACRO188747500
Borate de triisopropyle 98+%
Borate de triisopropyle
Formule: C₉H₂₁BO₃
Point d'ébullition: 139 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –59 °C
Densité: 0,814 g/cm³
Point éclair: 17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008872
Numéro CAS: 5419-55-6
EINECS: 226-529-9
UN: 2616
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3755 to 1.3775 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %