Imprimer
Indium (III) oxyde ≥99.995% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Trioxyde de diindium
45460.18 45460.09
45460.18EA 560 EUR
45460.18 45460.09
Indium (III) oxyde ≥99.995% (base métaux)
Indium (III) oxyde
Purity: 99.995% CAS No.: 1312-43-2 Molecular Formula: In2O3 Formula Weight: 277.64 Physical Form: 6mm & down pieces Density: 7.18 Melting Point: 850° volat. Merck Reference: 14,4952 MDL No.: MFCD00011060
Formule: In₂O₃
Poids moléculaire: 277.64 g/mol
Point de fusion: 850 °C
Densité: 7.18
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011060
Numéro CAS: 1312-43-2
EINECS: 215-193-9
Indice Merck: 14,4952