Indium (III) oxyde ≥99.994% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Trioxyde de diindium
Purity: 99.994%
CAS No.: 1312-43-2
Molecular Formula: In2O3
Formula Weight: 277.64
Physical Form: Powder
Density: 7.18
Melting Point: 850° volat.
Merck Reference: 14,4952
MDL No.: MFCD00011060
Formule:
In₂O₃ Poids moléculaire: 277.64 g/mol Point de fusion: 850 °C Densité: 7.18 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011060 Numéro CAS: 1312-43-2 EINECS: 215-193-9 Indice Merck: 14,4952 |