Imprimer
di-Bore trioxyde, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): di-Bore trioxyde
339075-100G 339075-500G
339075-100GEA 0 EUR
339075-100G 339075-500G
di-Bore trioxyde, Supelco®
Trioxyde de dibore
Formule: B₂O₃
Poids moléculaire: 69.62 g/mol
Point d'ébullition: 1860
Point de fusion: 450
Densité: 1.81…1.86 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011315
Numéro CAS: 1303-86-2
EINECS: 215-125-8
REACH: 01-2119486655-24
Indice Merck: 13,01327
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52d3b9c48cafcf926185d4b331850a9d90d6e6b2&vid=52d3b9c48cafcf926185d4b331850a9d90d6e6b2&prid=web&clid=SAPDAM