Imprimer
Aluminium oxide, γ-α-phase ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
14558.14 14558.22 14558.36
14558.14EA 53.9 EUR
14558.14 14558.22 14558.36
Aluminium oxide, γ-α-phase ≥99.99% (base métaux)
Aluminium oxide, γ-α-phase
Purity: 99.99% CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Formula Weight: 101.96 Physical Form: 0.3 Micron Powder, S.A. 15m2/g Odour: Odourless Merck Reference: 14,356 MDL No.: MFCD00003424
Formule: Al₂O₃
Poids moléculaire: 101.96 g/mol
Point d'ébullition: 2980
Point de fusion: 2045 °C
Densité: 3.97 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003424
Numéro CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Indice Merck: 14,356