Imprimer
Aluminium oxyde, γ-phase ≥99%, nanopoudre
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Oxyde d'aluminium, γ-phase
44757.14 44757.22 44757.36
44757.14EA 75.7 EUR
44757.14 44757.22 44757.36
Aluminium oxyde, γ-phase ≥99%, nanopoudre
Aluminium oxyde, γ-phase
Purity: 99+% CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Formula Weight: 101.96 Physical Form: 20nm APS Powder, S.A. 100-200m2/g Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,356 MDL No.: MFCD00003424
Formule: Al₂O₃
Poids moléculaire: 101.96 g/mol
Point d'ébullition: 2980
Point de fusion: 2045
Densité: 3.94 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003424
Numéro CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Indice Merck: 14,356