Imprimer
Aluminium oxyde, γ-phase bimodal, aire grande surface support de catalyseur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Oxyde d'aluminium, γ-phase
43832.A1 43832.A7 43832.30 43832.18
43832.A1EA 341 EUR
43832.A1 43832.A7 43832.30 43832.18
Aluminium oxyde, γ-phase bimodal, aire grande surface support de catalyseur
Aluminium oxyde, γ-phase
S.A. 255 m2/g, median pore 70 micron and 5000A, total pore volume 1.14cc/g, packing density 0.395 kg/L
Physical Form: 1/8" pellets
Odour: Odourless
S.A. 255m2/g, median pore 70 micron and 5000A, total pore volume 1.14cc/g, packing density 0.395kg/L
Formule: Al₂O₃
Poids moléculaire: 101.96 g/mol
Point d'ébullition: 2980 °C
Point de fusion: 2045
Densité: 3.965
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003424
Numéro CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Indice Merck: 14,356