Imprimer
Aluminium oxide, α-phase ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): ɑ-Tonerde, α-Alumina
42572.22 42572.36 42572.A3
42572.22EA 47.3 EUR
42572.22 42572.36 42572.A3
Aluminium oxide, α-phase ≥99.9% (base métaux)
Aluminium oxide, α-phase
Purity: 99.9% CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Formula Weight: 101.96 Physical Form: 1.0 Micron APS Powder, S.A. 2-4m2/g Refractive Index: 1.765 Odour: Odourless Melting Point: 2045° Boiling Point: 2980° Merck Reference: 14,356 MDL No.: MFCD00003424
Suitable for ceramic, electronic ceramic, and ceramic matrix composites
Formule: Al₂O₃
Poids moléculaire: 101.96 g/mol
Point d'ébullition: 2980 °C
Point de fusion: 2045 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003424
Numéro CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Indice Merck: 14,356