Aluminium oxide, α-phase ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99.99%
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Formula Weight: 101.96
Physical Form: 2-12mm Pieces
Refractive Index: 1.765
Odour: Odourless
Melting Point: 2045°
Boiling Point: 2980°
Merck Reference: 14,356
MDL No.: MFCD00003424
Formule:
Al₂O₃ Point d'ébullition: 2980 °C Point de fusion: 2045 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003424 Numéro CAS: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 Indice Merck: 14,356 |