Imprimer
Aluminium oxyde, régulier agent dessiccant
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Oxyde d'aluminium
44018.22 44018.36 44018.A3
44018.22EA 46.6 EUR
44018.22 44018.36 44018.A3
Aluminium oxyde, régulier agent dessiccant
Aluminium oxyde
CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Physical Form: 3.2mm Spheres Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003424
Dry gases and liquids. Gases include: CO2, acetylene, air, Ar, ethylene, He, H2, N2, O2. Liquids include: benzene, hexane, oil, pentane.
Formule: Al₂O₃
Poids moléculaire: 101.96 g/mol
Point d'ébullition: 2980
Point de fusion: 2045
Densité: 3.94 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003424
Numéro CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Indice Merck: 13,00355