Aluminium oxyde, aire grande surface support de catalyseur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Oxyde d'aluminium
Physical Form: 1/8" Pellets
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003424
Formule:
Al₂O₃ Poids moléculaire: 101.96 g/mol Point d'ébullition: 2980 Point de fusion: 2045 Densité: 3.94 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003424 Numéro CAS: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 REACH: 01-2119529248-35 Indice Merck: 13,00355 |