Imprimer
Aluminium oxyde substrat 10x10x1 mm, poli d'un côté C plane
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Oxyde d'aluminium
40281.KT 40281.KU
40281.KTEA 201 EUR
40281.KT 40281.KU
Aluminium oxyde substrat 10x10x1 mm, poli d'un côté C plane
Aluminium oxyde
Molecular Formula: Al2O3 MDL No.: MFCD00003424
Formule: Al₂O₃
Point d'ébullition: 2980 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2045 °C
Densité: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003424
Numéro CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Indice Merck: 13,00355