Aluminium oxyde, monocristal
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Physical Form: 12.7mm dia x 1.0mm thick, random orientation
MDL No.: MFCD00003424
Formule:
Al₂O₃ Point d'ébullition: 2980 °C (1013 hPa) Point de fusion: 2045 °C Densité: 3,94 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003424 Numéro CAS: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 REACH: 01-2119529248-35 Indice Merck: 13,00355 |