Imprimer
Aluminium oxyde ≥99.7%, poudre isolante fondue ∼ 60 µm
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Oxyde d'aluminium
33200.A1 33200.A7
33200.A1EA 113 EUR
33200.A1 33200.A7
Aluminium oxyde ≥99.7%, poudre isolante fondue ∼ 60 µm
Aluminium oxyde
CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Physical Form: ≈60 micron Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003424
Used in dry filling for thermal insulation of electrical furnaces.
Formule: Al₂O₃
Point d'ébullition: 2980 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2045 °C
Densité: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003424
Numéro CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Indice Merck: 13,00355