Imprimer
Aluminium oxyde 99.7+%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Oxyde d'aluminium
215700010 215702500 215700050
ACRO215700010EA 92.9 EUR
ACRO215700010 ACRO215702500 ACRO215700050
Aluminium oxyde 99.7+%, très pur
Aluminium oxyde
Formule: Al₂O₃
Point d'ébullition: 2977 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 2030 °C
Densité: 3,97 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003424
Numéro CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Indice Merck: 13,00355
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Sodium oxide (Na2O) ≤0.1 %
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.04 %
Aluminium oxide (Al2O3) ≥99.70 %
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤0.03 %