Imprimer
Aluminium oxyde 99.99% (sur base traces de métaux), très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Oxyde d'aluminium
212250250 212251000
ACRO212250250EA 141 EUR
ACRO212250250 ACRO212251000
Aluminium oxyde 99.99% (sur base traces de métaux), très pur
Aluminium oxyde
Formule: Al₂O₃
Poids moléculaire: 101.96 g/mol
Point d'ébullition: 2977 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 2030 °C
Densité: 3.97 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003424
Numéro CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Indice Merck: 13,00355
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %