Nitrure de bore
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Bore nitrure
CAS No.: 10043-11-5
Molecular Formula: BN (cubic)
Formula Weight: 24.82
Physical Form: -120 Mesh Powder
Density: 3.48
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,1346
MDL No.: MFCD00011317
Formule:
BN Point de fusion: 2527 °C Densité: 3,48 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011317 Numéro CAS: 10043-11-5 EINECS: 233-136-6 Indice Merck: 14,1346 |