Imprimer
Nitrure de bore
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
40607.04 40607.09
40607.04EA 157 EUR
40607.04 40607.09
Nitrure de bore
Nitrure de bore
CAS No.: 10043-11-5 Molecular Formula: BN (cubic) Formula Weight: 24.82 Physical Form: 4-8 Micron Powder Density: 3.48 Odour: Odourless Merck Reference: 14,1346 MDL No.: MFCD00011317
Formule: BN
Point de fusion: 2527 °C
Densité: 3,48
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011317
Numéro CAS: 10043-11-5
EINECS: 233-136-6
Indice Merck: 14,1346