Imprimer
Nitrure de bore ≥99.5% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Bore nitrure
11078.30 11078.18
11078.30EA 553 EUR
11078.30 11078.18
Nitrure de bore ≥99.5% (base métaux)
Nitrure de bore
Purity: 99.5% CAS No.: 10043-11-5 Molecular Formula: BN (hexagonal) Formula Weight: 24.82 Physical Form: -325 Mesh Powder Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,1346 MDL No.: MFCD00011317
Formule: BN
Point de fusion: 2527 °C
Densité: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011317
Numéro CAS: 10043-11-5
EINECS: 233-136-6
Indice Merck: 14,1346