Imprimer
Aluminium fluorure, anhydre ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Aluminum fluoride
44435.09 44435.18 44435.30
44435.09EA 151 EUR
44435.09 44435.18 44435.30
Aluminium fluorure, anhydre ≥99.99% (base métaux)
Aluminium fluorure
Purity: 99.99% CAS No.: 7784-18-1 Molecular Formula: AlF3 Formula Weight: 83.98 Physical Form: Powder Density: 2.882 Melting Point: 1291° subl. Merck Reference: 14,339 MDL No.: MFCD00003426
Formule: AlF₃
Poids moléculaire: 83.98 g/mol
Point de fusion: 1291 °C (subl.)
Densité: 2.882
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003426
Numéro CAS: 7784-18-1
EINECS: 232-051-1
UN: 3260
ADR: 8 II
Indice Merck: 14,339