Imprimer
Gallium (III) chlorure, ultra sec ≥99.999% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Gallium trichloride
Dans une ampoule sous argon
45026.22 45026.14 45026.06
45026.22EA 941 EUR
45026.22 45026.14 45026.06
Gallium (III) chlorure, ultra sec ≥99.999% (base métaux)
Gallium (III) chlorure
Purity: 99.999% CAS No.: 13450-90-3 Molecular Formula: GaCl3 Formula Weight: 176.03 Physical Form: 8mm and down Granules, Ampouled under argon Density: 2.47 Appearance: White Melting Point: 78° Boiling Point: 201° Merck Reference: 14,4348 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011018
Formule: Cl₃Ga
Point d'ébullition: 201 °C
Point de fusion: 78 °C
Densité: 2,47
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011018
Numéro CAS: 13450-90-3
EINECS: 236-610-0
UN: 3260
ADR: 8,II
Indice Merck: 14,4348