Aluminium chlorure, anhydre ≥99.999% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Aluminum chloride
Purity: 99.999%
CAS No.: 7446-70-0
Molecular Formula: AlCl3
Formula Weight: 133.34
Physical Form: -10 Mesh
Density: 2.44
pH: 2,4
Melting Point: 190° subl
Merck Reference: 14,337
UN No.: 1726
MDL No.: MFCD00003422
Formule:
AlCl₃ Poids moléculaire: 133.34 g/mol Point d'ébullition: 180 Point de fusion: 190 °C (subl.) Densité: 2.44 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003422 Numéro CAS: 7446-70-0 EINECS: 231-208-1 UN: 1726 ADR: 8 II Indice Merck: 14,337 |