Tribromure de gallium, ultra sec ≥99.998% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Gallium (III) bromide
Dans une ampoule sous argon
Purity: 99.998%
CAS No.: 13450-88-9
Molecular Formula: GaBr3
Formula Weight: 309.45
Physical Form: Crystalline, Ampouled under argon
Density: 3.69
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 122°
Boiling Point: 279°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016100
Formule:
Br₃Ga Poids moléculaire: 309.44 g/mol Point d'ébullition: 279 °C Point de fusion: 122 °C Densité: 3.69 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016100 Numéro CAS: 13450-88-9 EINECS: 236-609-5 UN: 3260 ADR: 8 II |