Imprimer
Tribromure de bore 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
365210250 365211000 365215000
ACRO365210250EA 79.5 EUR
ACRO365210250 ACRO365211000 ACRO365215000
Tribromure de bore 99+%
Tribromure de bore
Formule: BBr₃
Poids moléculaire: 250.52 g/mol
Point d'ébullition: 91.2 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –46 °C
Densité: 2.65 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011312
Numéro CAS: 10294-33-4
EINECS: 233-657-9
UN: 2692
ADR: 8 I
Indice Merck: 13,01337
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear amber Liquid
Titration ≥99.0 %
Sulfur (S) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤100 ppm
Impurity ≤0.2 % Free bromine (Br2)