Imprimer
Tribromure de bore 99.9%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
295200250 295201000 295205000
ACRO295200250EA 118 EUR
ACRO295200250 ACRO295201000 ACRO295205000
Tribromure de bore 99.9%
Tribromure de bore
Formule: BBr₃
Poids moléculaire: 250.52 g/mol
Point d'ébullition: 91.2 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –46 °C
Densité: 2.65 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011312
Numéro CAS: 10294-33-4
EINECS: 233-657-9
UN: 2692
ADR: 8 I
Indice Merck: 13,01337
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear amber Liquid
Assay ≥99.85 % (By difference)
Titration ≥99.2 %
Sulfur (S) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤100 ppm
Impurity ≤0.13 % Free bromine (Br2)