Imprimer
Bromure d'aluminium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Aluminium bromure
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.01068.0100 8.01068.0025 8.01068.2500
8.01068.0100EA 196 EUR
8.01068.0100 8.01068.0025 8.01068.2500
Bromure d'aluminium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Bromure d'aluminium
Formule: AlBr₃
Poids moléculaire: 266.69 g/mol
Point d'ébullition: 265
Point de fusion: 97
Densité: 3.2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003421
Numéro CAS: 7727-15-3
EINECS: 231-779-7
UN: 1725
ADR: 8 II
Indice Merck: 13,00330
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point 97 °C
Molar Mass 266.69 g/mol
Boiling Point 250 - 270 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (81 °C)
Density 3.2 g/cm3 (20 °C)