Imprimer
Strontium sulfate, Qualité Réactif
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
38373.14 38373.22
38373.14EA 42.1 EUR
38373.14 38373.22
Strontium sulfate, Qualité Réactif
Strontium sulfate
CAS No.: 7759-02-6 Molecular Formula: SrSO4 Formula Weight: 183.68 Physical Form: Crystalline Density: 3.960 Odour: Odourless Merck Reference: 14,8848 MDL No.: MFCD00036274
Formule: O₄SSr
Point de fusion: 1600 °C
Densité: 3,960
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036274
Numéro CAS: 7759-02-6
EINECS: 231-850-2
Indice Merck: 14,8848