Imprimer
Strontium sulfate ≥99.9965% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
12870.06 12870.14
12870.06EA 118 EUR
12870.06 12870.14
Strontium sulfate ≥99.9965% (base métaux), Puratronic®
Strontium sulfate
Purity: 99.9965% CAS No.: 7759-02-6 Molecular Formula: O4SSr Formula Weight: 183.68 Physical Form: Powder Density: 3.960 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1600° Merck Reference: 14,8848 MDL No.: MFCD00036274
Formule: O₄SSr
Point de fusion: 1600 °C
Densité: 3,960
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036274
Numéro CAS: 7759-02-6
EINECS: 231-850-2
Indice Merck: 14,8848