Magnésium sulfate hydraté, desséché 99.0-101.0% desséché, Puriss., Conforme aux spécifications analytiques DAC, Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
MgSO₄·nH₂O Point de fusion: 1,124 °C Densité: 2,45 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011110 Numéro CAS: 22189-08-8 EINECS: 231-298-2 |
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated to the dried substance) | 99.0 - 101.0 % |
Loss on drying (400°C) | 26.0 - 32.0 % |
Arsenic (As) | Max. 2 ppm |
Iron (Fe) | Max. 10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 15 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 400 ppm |
Acidity or alkalinity | complying |
Appearance of the solution | complying |
Residual solvents | complying |