Imprimer
Magnésium sulfate hydraté, desséché contains ca 1-2 mol water of hydration
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L13739.22 L13739.36 L13739.0E
L13739.22EA 27.8 EUR
L13739.22 L13739.36 L13739.0E
Magnésium sulfate hydraté, desséché contains ca 1-2 mol water of hydration
Magnésium sulfate hydraté
CAS No.: 22189-08-8 Molecular Formula: MgSO4.xH2O Formula Weight: 120.37(anhy) Merck Reference: 14,5691 MDL No.: MFCD00149787
Formule: MgSO₄·nH₂O
Poids moléculaire: 120.37 g/mol (anhy)
Densité: 2.45 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011110
Numéro CAS: 22189-08-8
EINECS: 231-298-2
Indice Merck: 14,5691