Imprimer
Magnésium sulfate hydraté, contient 3 à 4 moles d'eau 99% desséché, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
196850010 196850025 196850100
ACRO196850010EA 57.2 EUR
ACRO196850010 ACRO196850025 ACRO196850100
Magnésium sulfate hydraté, contient 3 à 4 moles d'eau 99% desséché, très pur
Magnésium sulfate hydraté
Formule: MgSO₄·nH₂O
Poids moléculaire: 120.37 g/mol (anhy)
Point de fusion: 1124 °C (déc.)
Densité: 2.66 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149787
Numéro CAS: 22189-08-8
EINECS: 231-298-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥98.5 % (On dried substance)
Loss on drying 26 % to 32 % (400 to 500 °C)
Acidity/alkalinity Passes test
Chloride (Cl) ≤400 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm