Calcium sulfate, anhydre ≥99.993% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Sulfate de calcium
Purity: 99.993%
CAS No.: 7778-18-9
Molecular Formula: CaO4S
Formula Weight: 136.14
Physical Form: Powder
Density: 2.960
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1450°
Merck Reference: 14,1706
MDL No.: MFCD00010912
Formule:
CaO₄S Poids moléculaire: 136.14 g/mol Point de fusion: 1450 °C Densité: 2.960 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010912 Numéro CAS: 7778-18-9 EINECS: 231-900-3 Indice Merck: 14,1706 |