Baryum sulfate ≥98%, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
BaSO₄ Poids moléculaire: 233.39 g/mol Point d'ébullition: 1600 Point de fusion: 1345 °C Densité: 4.5 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003455 Numéro CAS: 7727-43-7 EINECS: 231-784-4 Indice Merck: 13,00997 |
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 98 % |
Acidity | Max. 0.002 meq/g |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
PO4 (Phosphate) | Max. 10 ppm |