Imprimer
Baryum sulfate ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
13989.22 13989.A1 13989.A7
13989.22EA 43.9 EUR
13989.22 13989.A1 13989.A7
Baryum sulfate ≥97%
Baryum sulfate
Purity: 97% CAS No.: 7727-43-7 Molecular Formula: BaSO4 Formula Weight: 233.40 Physical Form: 1-4 Micron Powder Density: 4.5 Melting Point: 1580° dec. Solubility: Insoluble in water, dilute acids, alcohol. Soluble in hot, concentrated H2SO4 Merck Reference: 14,994 MDL No.: MFCD00003455
Formule: BaSO₄
Poids moléculaire: 233.39 g/mol
Point d'ébullition: 1600
Point de fusion: 1580 °C (déc.)
Densité: 4.5
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003455
Numéro CAS: 7727-43-7
EINECS: 231-784-4
Indice Merck: 13,00997