Imprimer
Sulfure de strontium ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
89895.09 89895.18
89895.09EA 185 EUR
89895.09 89895.18
Sulfure de strontium ≥99.9% (base métaux)
Sulfure de strontium
Purity: 99.9% CAS No.: 1314-96-1 Molecular Formula: SrS Formula Weight: 119.68 Physical Form: Powder Density: 3.70 Appearance: Grey Odour: Like rotten eggs Melting Point: 2000° Solubility: Slightly soluble in water. Decomposes in acids Merck Reference: 14,8849 MDL No.: MFCD00049560
Formule: SSr
Poids moléculaire: 119.69 g/mol
Point de fusion: >2000 °C
Densité: 3.70
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049560
Numéro CAS: 1314-96-1
EINECS: 215-249-2
UN: 3134
ADR: 4.3 III
Indice Merck: 14,8849