Imprimer
Sulfure de calcium ≥99.9% (base métaux sauf Sr) (max. 0,05% Sr)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
13121.06 13121.14
13121.06EA 88 EUR
13121.06 13121.14
Sulfure de calcium ≥99.9% (base métaux sauf Sr) (max. 0,05% Sr)
Sulfure de calcium
Purity: 99.9% CAS No.: 20548-54-3 Molecular Formula: CaS Formula Weight: 72.14 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 2.5 Melting Point: dec. Merck Reference: 14,1707 UN No.: 3134 MDL No.: MFCD00015990
Formule: CaS
Point de fusion: Déc.
Densité: 2,5
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015990
Numéro CAS: 20548-54-3
EINECS: 243-873-5
UN: 3134
ADR: 4.3,III
Indice Merck: 14,1707