Imprimer
Sulfure de baryum ≥99.7% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Barium(II) sulphide
12848.09 12848.18
12848.09EA 121 EUR
12848.09 12848.18
Sulfure de baryum ≥99.7% (base métaux)
Sulfure de baryum
Purity: 99.7% CAS No.: 21109-95-5 Molecular Formula: BaS Formula Weight: 169.40 Physical Form: -200 Mesh Powder Density: 4.25 Appearance: Pale gray to yellow Odour: Like rotten eggs Melting Point: 1200° Merck Reference: 14,995 UN No.: 3134 MDL No.: MFCD00014192
Formule: BaS
Poids moléculaire: 169.4 g/mol
Point de fusion: 1200 °C
Densité: 4.25
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014192
Numéro CAS: 21109-95-5
EINECS: 244-214-4
UN: 3134
ADR: 4.3 III
Indice Merck: 14,995