Imprimer
Calcium hydroxyde ≥96%, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
22355.298EA 73.2 EUR
22355.298 22355.367
Calcium hydroxyde ≥96%, GPR RECTAPUR®
Calcium hydroxyde
Formule: Ca(OH)₂
Point de fusion: 550 °C
Densité: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010901
Numéro CAS: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
UN: 3262
ADR: 8,III
Indice Merck: 13,01675
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (at filling) Min. 96 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Insolubility in hydrochloric acid Max. 0.1 %
Not precipitated by (COONH4)2 (as SO4) Max. 2.5 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
CO3 (as CaCO3) Max. 3 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.2 %
Fe (Iron) Max. 0.05 %