Imprimer
Calcium hydroxyde, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chaux éteinte
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.02111.0025EA 228 EUR
1.02111.0025
Calcium hydroxyde, Supelco®
Calcium hydroxyde
Formule: Ca(OH)₂
Poids moléculaire: 74,09 g/mol
Point de fusion: 550 °C
Densité: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010901
Numéro CAS: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
ADR: 8,III
Indice Merck: 13,01675
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1.7 g/l (20 °C)
Melting Point 550 °C (decomposition)
Molar Mass 74.09 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Boiling Point 2850 °C (1013 hPa) (decomposition)
Vapor Pressure (20 °C)
Density 2.24 g/cm3 (20 °C)
pH 12.6 (H2O, 20 °C) (saturated solution)