Imprimer
Calcium hydroxyde ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chaux éteinte
10304KAEA 14670 EUR
10304KA
Calcium hydroxyde ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Calcium hydroxyde
Formule: Ca(OH)₂
Poids moléculaire: 74,09 g/mol
Point de fusion: 550 °C
Densité: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010901
Numéro CAS: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
UN: 3262
ADR: 8,III
Indice Merck: 13,01675
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98.0 %
Insoluble in hydrochloric acid Max. 0.02 %
Cl (Chloride) Max. 0.1 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.01 %
Total N (Nitrogen) Max. 0.005 %
As (Arsenic) Max. 0.0001 %
Ba (Barium) Max. 0.005 %
Cu (Copper) 0.001 %
Fe (Iron) Max. 0.005 %
K (Potassium) Max. 0.05 %
Mg (Magnesium) Max. 0.05 %
Na (Sodium) Max. 0.05 %
Pb (Lead) Max. 0.001 %
Sr (Strontium) Max. 0.05 %