Calcium hydroxyde 98%, très pur
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Chaux éteinte
Formule:
Ca(OH)₂ Poids moléculaire: 74,09 g/mol Point d'ébullition: 2850 °C Point de fusion: 580 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010901 Numéro CAS: 1305-62-0 EINECS: 215-137-3 ADR: 8,III Indice Merck: 13,01675 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Off-white Powder |
Titration Complexometric | ≥97.5 % |
Identification | Passes tests |
Arsenic (As) | ≤3 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤40 ppm |
Insoluble matter | ≤0.2 % (in HCl) |
Mg and alkali salts (SO4) | ≤2.5 % |