Imprimer
Baryum hydroxyde, anhydre 94-98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
12195.18 12195.30 12195.A1
12195.18EA 49.4 EUR
12195.18 12195.30 12195.A1
Baryum hydroxyde, anhydre 94-98%
Baryum hydroxyde
Purity: 94-98% CAS No.: 17194-00-2 Molecular Formula: Ba(OH)2 Formula Weight: 171.36 Physical Form: Powder Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless pH: 12.5 Melting Point: 408° Merck Reference: 14,977 UN No.: 3262 MDL No.: MFCD00003443
Formule: H₂BaO₂
Poids moléculaire: 171.34 g/mol
Point de fusion: 408 °C
Densité: 2.18 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003443
Numéro CAS: 17194-00-2
EINECS: 241-234-5
UN: 3262
ADR: 8 III
Indice Merck: 14,977