Imprimer
Magnésium oxyde lourd, TECHNICAL
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Magnésie calcinée
25056.460EA 0 EUR
25056.460
Magnésium oxyde lourd, TECHNICAL
Magnésium oxyde
Formule: MgO
Poids moléculaire: 40,3 g/mol
Point d'ébullition: 3600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2800 °C
Densité: 3,58 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011109
Numéro CAS: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Indice Merck: 12,05713
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre (calculé sur base desséchée) Min. 85%
Loss on ignition (800°C) Max. 8%
Silica 3 - 6 %