Imprimer
Magnésium oxyde lourd 98.0-100.5% (par complexométrie, base calcinée), EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., USP, très pur suitable for use as excipient E530, SAFC®
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Magnésie calcinée
1.05867.1000 1.05867.9029
1.05867.1000EA 401 EUR
1.05867.1000 1.05867.9029
Magnésium oxyde lourd 98.0-100.5% (par complexométrie, base calcinée), EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., USP, très pur suitable for use as excipient E530, SAFC®
Magnésium oxyde
Formule: MgO
Point d'ébullition: 3600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2800 °C
Densité: 3,58 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011109
Numéro CAS: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Indice Merck: 12,05713