Imprimer
Magnésium oxyde léger Ph. Eur., E530, BP, très pur, SAFC®
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Magnésie calcinée
1.05862.1000 1.05862.9020
1.05862.1000EA 582 EUR
1.05862.1000 1.05862.9020
Magnésium oxyde léger Ph. Eur., E530, BP, très pur, SAFC®
Magnésium oxyde
Formule: MgO
Point d'ébullition: 3600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2800 °C
Densité: 3,58 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00011109
Numéro CAS: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9