Imprimer
Magnésium oxyde léger 98.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Magnésie calcinée
25061.156EA 109 EUR
25061.156 25061.236
Magnésium oxyde léger 98.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Magnésium oxyde
Formule: MgO
Poids moléculaire: 40.3 g/mol
Point d'ébullition: 3600
Point de fusion: 2800 °C
Densité: 3.58 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00011109
Numéro CAS: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Indice Merck: 13,05700
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Essai (MgO)(calc. sur base allumée) 98.0 - 100.5 %
Insolubilité dans l’acide chlorhydrique 0,02 % max.
Perte au feu (1000 °C) 4 % max.
Solubility in water 0,7 % max.
N (azote) total 20 ppm max.
Cl (chlorure) 0,05 % max.
CO3 (en CO2) 1,5 % max.
SO4 (sulfate) 0,1 % max.
Ca (calcium) 1,1 % max.
Cu (cuivre) 10 ppm max.
Fe (fer) 0,05 % max.
K (potassium) 50 ppm max.
Na (sodium) 3 % max.
Pb (plomb) 10 ppm max.
Zn (zinc) 5 ppm max.