Imprimer
Magnésium oxyde pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Magnésie calcinée
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.05865.0100EA 257 EUR
1.05865.0100 1.05865.0500 1.05865.9025
Magnésium oxyde pour analyses, Supelco®
Magnésium oxyde
Formule: MgO
Poids moléculaire: 40,3 g/mol
Point d'ébullition: 3600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2800 °C
Densité: 3,58 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00011109
Numéro CAS: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Indice Merck: 13,05700
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 2800 °C
Molar Mass 40.3 g/mol
Bulk Density 100 kg/m3
Boiling Point 3600 °C (1000 hPa)
Density 3.58 g/cm3 (25 °C)
pH 10.3 (H2O, 20 °C) (saturated solution)